Documents
8.18329
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
218-185-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Point d'ébullition
142-145 °C/17 hPa
Pf
38-41 °C
Température de transition
flash point >112 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Clé InChI
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 38 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup