Principaux documents
8.18248
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylphosphine oxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Dichlorophenylphosphine oxide, Phenylphosphonic acid dichloride, Benzenephosphonic dichloride
100 ML
168,00 $
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
168,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5P(O)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
212-534-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
168,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
1 °C
Température de transition
flash point 204 °C
Densité
1.40 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[P](=O)(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
399.2 °F
Point d'éclair (°C)
204 °C