Documents
8.16001
Sigma-Aldrich
L-Arginine monohydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro Beilstein :
3631658
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
214-275-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>235 °C
Solubilité
730 g/L
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1250 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Substrat de l′oxyde nitrique synthase qui est converti en citrulline et oxyde nitrique (NO). Induit la libération d′insuline par un mécanisme dépendant de l′oxyde nitrique.
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +21.5 - +23.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable