Principaux documents
8.16018
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys
100 G
73,20 $
500 G
221,00 $
73,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
73,20 $
500 G
221,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
211-519-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
73,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
262 °C
Solubilité
420 g/L
Densité
1.28 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
360 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +20.5 - +21.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable