Documents
1.05700
Millipore
L-Lysine monohydrochloride
for biochemistry
Synonyme(s) :
L-Lysine monohydrochloride, Lys
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
211-519-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Puissance
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
262 °C
Densité
1.28 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
360 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +20.3 to +21.3
UV-Absorption(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.20
UV-Absorption(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.25
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.4 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2