Principaux documents
8.14707
Sigma-Aldrich
p-tert-Butylcalix[4]arene
for synthesis
Synonyme(s) :
p-tert-Butylcalix[4]arene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H56O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
648.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
344-347 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C44H56O4/c1-41(2,3)33-17-25-13-27-19-34(42(4,5)6)21-29(38(27)46)15-31-23-36(44(10,11)12)24-32(40(31)48)16-30-22-35(43(7,8)9)20-28(39(30)47)14-26(18-33)37(25)45/h17-24,45-48H,13-16H2,1-12H3
Clé InChI
NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex C): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1