Principaux documents
55523
Sigma-Aldrich
4-Sulfocalix[4]arene
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
25,26,27,28-Tetrahydroxycalix[4]arene-5,11,17,23-tetrasulfonic acid, Calix[4]arene-4-sulfonic acid
250 MG
233,00 $
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
233,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H24O16S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
744.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Impuretés
≤25% water
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)
Clé InChI
JFYBCAFLVNKHHG-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Sulfocalix[4]arene can be used as a reactant to form an inclusion complex with nedaplatin to increase its solubility, stability, and bioavailability for efficient drug delivery.[1] It can also be used to prepare ruthenium nanoparticles embedded materials, which are used as efficient catalysts for the reduction of toxic ′brilliant yellow′ azo dye.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Investigation of the host-guest complexation between 4-sulfocalix[4]arene and nedaplatin for potential use in drug delivery.
Sherif Ashraf Fahmy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 193, 528-536 (2018-01-07)
New self-assembled material based on Ru nanoparticles and 4-sulfocalix [4] arene as an efficient and recyclable catalyst for reduction of brilliant yellow azo dye in water: a new model catalytic reaction
Rambabu D, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 18(12), 381-381 (2016)