Principaux documents
8.14675
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-3-methyl-2-cyclopentene-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-303-2
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
104-107 °C
Température de transition
flash point 100 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-2-3-5(7)6(4)8/h8H,2-3H2,1H3
Clé InChI
CFAKWWQIUFSQFU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 104 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
100 °C