Principaux documents
8.14633
Sigma-Aldrich
Betain hydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Betain hydrochloride
100 G
42,60 $
1 KG
201,00 $
42,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
42,60 $
1 KG
201,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NO2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-683-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
42,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
400 °C
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
242-246 °C
Solubilité
647 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+](CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Clé InChI
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable