8.14444
1-Octadécanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Octadécanethiol, n-Octadécyl mercaptan, Stéaryl mercaptane
33,10 $
About This Item
33,10 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>200 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
366 °C
Pf
28-31 °C
Température de transition
flash point 185 °C
Densité
0.847 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
SCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Clé InChI
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Membrane de 1-octadécanethiol auto-assemblée sur Pd/ZnO pour un capteur d'hydrogène flexible, sélectif et utilisable à température ambiante : cette étude explore l'utilisation du 1-octadécanethiol dans le développement d'un capteur d'hydrogène sélectif utilisable à température ambiante, démontrant son potentiel dans l'amélioration des performances du capteur (Pathak, Cho, 2021).
- Amélioration des propriétés de la surface de GaAs par passivation au 1-octadécanethiol : l'article étudie l'impact de la passivation au 1-octadécanethiol sur les surfaces de GaAs, mettant en évidence les améliorations des propriétés de la surface et des applications potentielles dans les technologies des semi-conducteurs (Zhou et al., 2019).
- Synthèse par pulvérisation et étude optique de nanoparticules d'Au fluorescentes protégées par l'octadécanethiol : cette recherche évalue les propriétés optiques des nanoparticules d'or protégées par le 1-octadécanethiol, en soulignant leur potentiel dans diverses applications optiques et électroniques (Ishida et al., 2015).
- Cinétique de la télomérisation radicale de l'acide acrylique en présence de 1-octadécanethiol : l'étude porte sur le procédé de télomérisation de l'acide acrylique avec le 1-octadécanethiol, en proposant un aperçu de la cinétique de polymérisation et des applications dans la science des polymères (Mezhuev et al., 2018).
- Formation d'une monocouche mixte sur une surface d'or en utilisant du fluorobenzénethiol et de l'alkanethiol : cet article décrit la formation de monocouches mixtes en utilisant du 1-octadécanethiol, qui pourraient se révéler cruciale pour développer des assemblages moléculaires avancés sur des surfaces d'or (Ikematsu et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Apparence (visuelle) de la substance : turbidité
Plage de fusion (limite inférieure) : ≥ 28 °C
Plage de fusion (limite supérieure) : ≤ 32 ° C
Identité (IR) : test réussi
En raison de sa plage de fusion spécifique, ce produit peut se présenter sous forme solide, liquide, fondue solidifiée ou surfondue.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable