Principaux documents
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
Synonyme(s) :
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Forme
solid
Pf
94-100 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
Clé InChI
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable