Key Documents
8.14410
Sigma-Aldrich
Azetidine
for synthesis
Synonyme(s) :
Azetidine, Trimethylene imine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
57.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
207-963-8
Pression de vapeur
237 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Température de transition
flash point -20 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
Clé InChI
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identity (IR): passes test