Principaux documents
8.11689
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 5
for synthesis
Synonyme(s) :
Kryptofix® 5, 1,13-Bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane, 8,8-(1,4,7,10,13-Pentaoxatridecylene)-diquinoline
5 G
158,00 $
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
158,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H28N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
260-674-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
158,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
72-76 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
n1c2c(ccc1)cccc2OCCOCCOCCOCCOc3c4ncccc4ccc3
InChI
1S/C26H28N2O5/c1-5-21-7-3-11-27-25(21)23(9-1)32-19-17-30-15-13-29-14-16-31-18-20-33-24-10-2-6-22-8-4-12-28-26(22)24/h1-12H,13-20H2
Clé InChI
GHYUCQLUMXYVRT-UHFFFAOYSA-N
Application
Kryptofix® 5 for synthesis. CAS 57310-75-5, molar mass 448.52 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Informations légales
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable