Principaux documents
810682
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, microbiological culture, microbiological culture: suitable, Binding, transport studies
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141801
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade, pkg of 10 g
Qualité
media grade
Niveau de qualité
Essai
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pkg of 10 g
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
microbiological culture: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
Impuretés
Tested for IgG
Perte
≤5%
pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0-10 mg/g
Activité étrangère
Tested for Endotoxin
Tested for mycoplasma
Stockage et stabilité
Storage temperature< -10⁰ C
Informations légales
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3