Principaux documents
8.08735
Sigma-Aldrich
Tripropyltin chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Tripropyltin chloride, Chlorotripropyltin, Tripropylchlorotin, Chlorotripropylstannane
5 ML
525,00 $
525,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 ML
525,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)3SnCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
218-910-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
525,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
pb
123 °C/17.3 hPa
Pf
-23 °C
Température de transition
flash point 95 °C
Densité
1.294-1.300 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/3C3H7.Cl.Sn/c3*1-3-2;;/h3*1,3H2,2H3;;
Clé InChI
ANLXQSDUWZBRRH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Sn): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.294 - 1.300
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F
Point d'éclair (°C)
95 °C