Principaux documents
617016
Sigma-Aldrich
Tetrabutyl-d36-tin
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CD3CD2CD2CD2)4Sn
Poids moléculaire :
383.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
pb
145 °C (lit.)
Densité
1.165 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+36
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/i4*1D2,2D3,3D2,4D2;
Clé InChI
AFCAKJKUYFLYFK-RELSAODYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
thymus,spleen
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup