8.21898
Tetraoctyltin
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl
177,00 $
About This Item
177,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
268 °C/13 hPa
Température de transition
flash point 180 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Clé InChI
JTGNPNLBCGBCMP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (on Cl): ≤ 2.5 %
Identity (IR): passes test
Other Sn compounds: about 15%
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
356.0 °F
Point d'éclair (°C)
180 °C