Documents
414999
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxytetrahydrothiophene-1,1-dioxide
97%
Synonyme(s) :
3,4-Epoxysulfolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Pf
145-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=S1(=O)CC2OC2C1
InChI
1S/C4H6O3S/c5-8(6)1-3-4(2-8)7-3/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
SZAIAWVGWTXVMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to prepare sulfolene derivatives and acyclic polyenes used in natural product synthesis. For a synthesis, see Tetrahedron Lett.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 114-114 (1991)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1335-1335 (1972)
Tetrahedron Letters, 2609-2609 (1971)