Principaux documents
726109
Sigma-Aldrich
(±)-trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic acid
1 G
180,00 $
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
180,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Beilstein:
3201285
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
98%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
ILUAAIDVFMVTAU-PHDIDXHHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kokke, W.C.M.C. and Varkevisser, F.A.
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1536-1539 (1974)