Principaux documents
8.03264
Sigma-Aldrich
1,1-Iminodi-2-propanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1,1-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamine, Bis(2-hydroxypropyl)amine
100 G
39,60 $
1 KG
73,40 $
25 KG
949,00 $
39,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
39,60 $
1 KG
73,40 $
25 KG
949,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[CH3CH(OH)CH2]2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-820-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
39,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.02 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
290 °C
Puissance
4765 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.6-8.0 % (v/v)
pH
11.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
249 °C/1013 hPa
Pf
40.0-48.0 °C
Température de transition
flash point 135 °C
Solubilité
870 g/L
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup