1546423
USP
Poly(éthylène glycol)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
polyethylene glycol
Poids mol.
Mw 285-315
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup