Principaux documents
8.07166
Sigma-Aldrich
Nonanal
for synthesis
Synonyme(s) :
Nonanal, Pelargonaldehyde
50 ML
48,40 $
48,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 ML
48,40 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
204-688-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
48,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Température de transition
flash point 76 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=CCCCCCCCC
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.823 - 0.827
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1