95462
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
analytical standard
Synonyme(s) :
Tétraline solvant
110,00 $
About This Item
110,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.18 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
723 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
pb
207 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
Clé InChI
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup