Documents
8.07020
Sigma-Aldrich
Aminopropanol
(mixture of isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Aminopropanol, Aminoisopropyl alcohol, Hydroxypropylamine, Isopropanolamine
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-162-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.93 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
335 °C
Puissance
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.9-10.4 % (v/v)
pH
11.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
160 °C
Pf
2 °C
Température de transition
flash point 71 °C
Densité
0.962 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
Clé InChI
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup