95343
(±)-1-Amino-2-propanol
analytical standard
Synonyme(s) :
(±)-Isopropanolamine
111,00 $
About This Item
111,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ~50:50 (racem)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.4478 (lit.)
pb
160 °C (lit.)
Pf
−2 °C (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
Clé InChI
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup