Documents
8.07000
Sigma-Aldrich
o-Phenetidine
for synthesis
Synonyme(s) :
o-Phenetidine, 2-Ethoxyaniline, 2′-Aminophenetol
About This Item
Formule linéaire :
2-(C2H5O)C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-356-4
Pression de vapeur
1 hPa ( 67 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
425 °C
Point d'ébullition
232-234 °C/1013 hPa
Pf
-4 °C
Température de transition
flash point 112 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Clé InChI
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup