Principaux documents
8.06753
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isoniazide, 4-Pyridinecarbohydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
100 G
80,30 $
80,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
80,30 $
About This Item
Formule linéaire :
4-(H2NNHCO)C5H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352127
Numéro de classement CE :
200-214-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Puissance
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
169-172 °C
Température de transition
flash point >250 °C
Solubilité
125 g/L
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N(N)C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Clé InChI
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3