Principaux documents
8.04330
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycoumarin
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
214-060-2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
211-214 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H
Clé InChI
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable