Principaux documents
8.03513
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
for synthesis
Synonyme(s) :
Diphenylmethane, Benzylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-978-6
Forme:
crystals
Essai:
≥98.5% (GC)
Pression de vapeur
1 hPa ( 77 °C)
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
485 °C
Puissance
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.69-8.66 % (v/v)
pb
264-266 °C/1013 hPa
Pf
22-25 °C
Température de transition
flash point 130 °C
Solubilité
0.014 g/L
Masse volumique apparente
1006 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clé InChI
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
130 °C