Principaux documents
8.03258
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
for synthesis
Synonyme(s) :
Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, 4,4′-Sulfonyldiphenol, 4,4′-Dihydroxydiphenyl sulfone
About This Item
Formule linéaire :
[4-(HO)C6H4]2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-250-5
Pression de vapeur
<0.0001 Pa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
≥400 °C
Puissance
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
242-247 °C
Solubilité
1.1 g/L
Densité
0.5-0.6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Clé InChI
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 242 °C
Melting range (upper value): ≤ 247 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable