216178
4,4′-Thiodiphenol
99%
Synonyme(s) :
4-Hydroxyphenyl sulfide, TDP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
154-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Sc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Clé InChI
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges