Documents
8.03206
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-149-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
290 mg/kg LD50, oral (Rat)
695 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
0.9-6.3 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O, saturated solution)
Point d'ébullition
180-183 °C/1013 hPa
Pf
-75 °C
Température de transition
flash point 55 °C
Solubilité
8 g/L
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Clé InChI
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.901
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup