Principaux documents
8.44011
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylene carbonate, 1,3-Dioxolane-2-one
1 KG
44,10 $
44,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
44,10 $
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-510-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
44,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.21 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
465 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.6-16.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
248 °C/1013 hPa
Pf
36 °C
Température de transition
flash point 143 °C
Solubilité
214 g/L
Densité
1.32 g/cm3 at 40 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Clé InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Ethylene carbonate for synthesis. CAS 96-49-1, pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C).
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup