Documents
8.02800
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactam
for synthesis
Synonyme(s) :
ε-Caprolactam, 6-Aminocaproic acid lactam, 2-Oxohexamethyleneimine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-313-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0014 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
scales
Température d'inflammation spontanée
395 °C (DIN 51794)
Puissance
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-8 % (v/v)
pH
7.0-8.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
Point d'ébullition
270.8 °C/1013 hPa
Pf
68-70 °C
Température de transition
flash point 152 °C (DIN 51758)
Solubilité
4560 g/L
Densité
1.01 g/cm3 at 80 °C
Masse volumique apparente
500‑550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Clé InChI
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
152 °C - closed cup