Documents
283010
Sigma-Aldrich
N-Acetylcaprolactam
99%
Synonyme(s) :
1-Acetyl-2-oxohexamethyleneimine, 1-Acetylhexahydro-2H-azepin-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.19
Numéro Beilstein :
119598
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(9)11/h2-6H2,1H3
Clé InChI
QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
N-Acetylcaprolactam has been used:
  • as initiator to investigate kinetics of anionic polymerization of ε-caprolactam
  • in ring-opening polymerization of nylon 6
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
The kinetic equation for the initiated, anionic polymerization of ?-caprolactam.
Greenley RZ, et al.
Macromolecules, 2(6), 561-567 (1969)
Effect of composite preparation techniques on electrical and mechanical properties and morphology of nylon 6 based conductive polymer composites.
Koysuren O, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 102(3), 2520-2526 (2006)