Principaux documents
8.18869
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
25 G
133,00 $
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
133,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
241-097-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
150-154 °C
Masse volumique apparente
510 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C(C(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)
Clé InChI
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in methanol): +117.0 - +123.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable