Key Documents
8.02195
Sigma-Aldrich
Benzoylacetone
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-286-4
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
54-56 °C
Solubilité
insoluble 0.38 g/L
Densité
1.09 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable