Principaux documents
8.00667
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Phenoxyacetic acid, Glycolic acid phenyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-556-7
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
98-100 °C
Température de transition
flash point 165 °C
Solubilité
12 g/L
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Clé InChI
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable