Documents
8.00553
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethyl phosphite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H9O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-471-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
28 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
250 °C
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
5.2-61.2 % (v/v)
Point d'ébullition
112 °C/1013 hPa
Pf
-78 °C
Température de transition
flash point 28 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Clé InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup