A8524
Aniline hydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
Anilinium chloride, Benzenamine hydrochloride, Phenylamine hydrochloride, Phenylammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.46 (vs air)
Pureté
≥99%
Forme
crystals
Pf
196-198 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
Clé InChI
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
381.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
194 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges