Documents
8.00360
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-867-5
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
345 °C
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.3-10.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 111 g/L in H2O)
Point d'ébullition
237-243 °C/1013 hPa
Pf
-28 °C
Température de transition
flash point 144 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.031
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
144 °C