Principaux documents
8.00198
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexanoic acid, Caproic acid
5 ML
36,20 $
250 ML
50,80 $
1 L
106,00 $
25 L
841,00 $
36,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
36,20 $
250 ML
50,80 $
1 L
106,00 $
25 L
841,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-550-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
1906 mg/kg LD50, oral (Rat)
586 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pb
206 °C/1013 hPa
Pf
-3 °C
Température de transition
flash point 110 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.927
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup