Key Documents
8.00092
Sigma-Aldrich
Adiponitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Adiponitrile, Hexanedinitrile
About This Item
Formule linéaire :
NC(CH2)4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
203-896-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.003 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
2134 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7-14 % (v/v)
Pf
2 °C
Température de transition
flash point 93 °C (decomposition)
Solubilité
50 g/L
Densité
0.96 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
Clé InChI
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.962 - 0.964
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
325.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
163 °C - closed cup