Documents
8.14070
Sigma-Aldrich
Sebacic acid dinitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Sebacic acid dinitrile, Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
About This Item
Formule linéaire :
CN(CH2)8CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
217-494-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥94.5% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
199-204 °C/20 hPa
Pf
7-8 °C
Température de transition
flash point >93 °C
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-8H2
Clé InChI
DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 94.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.914
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup