Principaux documents
70590-M
Sigma-Aldrich
BacVector Insect Cell Medium - Novagen
Serum-free medium optimized for growth of Sf9 Insect Cells
Synonyme(s) :
Serum-free Insect Cell Medium
1 L
189,00 $
189,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
189,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.54
189,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Conditions d'expédition
ambient
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
BacVector Insect Cell Medium is optimized for serum-free growth of Sf9 Insect Cells. This cell/medium combination is recommended for cotransfection of BacVector Triple Cut Virus DNA or BacMagic DNA and transfer plasmids to construct recombinant baculoviruses, and is compatible with Insect GeneJuice® Transfection Reagent. This medium is also recommended for transient expression from pIEx and pBiEx vector recombinants as well as plaque assays using the agarose overlay technique. Store in the dark at 4°C.
Avertissement
Toxicity: Irritant
Informations légales
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3