Principaux documents
676950-M
Sigma-Aldrich
Veratridine
≥98% (TLC), solid, Na⁺ channel opener, Calbiochem
Synonyme(s) :
Veratridine
5 MG
130,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
130,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H51NO11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
673.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Veratridine, A Na+ channel opener.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 9954
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N21[C@H]([C@]([C@@]3([C@H]([C@]4([C@]([C@H]5[C@]6(O[C@]7([C@H]([C@@]6(CC[C@@H]7OC(=O)c8cc(c(cc8)OC)OC)C)CC5)O)C4)(C[C@@H]3O)O)O)C2)O)(O)C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C36H51NO11/c1-19-6-11-26-31(3,40)35(43)25(17-37(26)16-19)33(42)18-34-24(32(33,41)15-27(35)38)10-9-23-30(34,2)13-12-28(36(23,44)48-34)47-29(39)20-7-8-21(45-4)22(14-20)46-5/h7-8,14,19,23-28,38,40-44H,6,9-13,15-18H2,1-5H3/t19-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-/m0/s1
Clé InChI
FVECELJHCSPHKY-YFUMOZOISA-N
Description générale
A Na+ channel opener. Increases intracellular Ca2+ levels without affecting Na+ - Ca2+ exchange. Acts at neurotoxin receptor site 2 and preferentially binds to activated Na+ channels causing persistent activation. Induces cell death in bovine chromaffin cells.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Na+ channel
Avertissement
Toxicity: Highly Toxic (H)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Maroto, R., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 270, 331.
Plattner, H., et al. 1994. J. Membr. Biol. 142, 229.
Rando, T.A., et al. 1989. J. Gen. Physiol.93, 43.
Rando, T.A., et al. 1986. Mol. Pharmacol.29, 467.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable