Principaux documents
6510-OP
Millipore
Poly(éthylène glycol)
8000, OmniPur®
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Niveau de qualité
Forme
flakes (waxy crystalline)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: ≥99.0%
DNase: None detected
pH (5%, water): 5.0-7.0
RNase: None detected
Solidification point: 55-63°C
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup