650277-M
Trypsin, Bovine, MS Grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Proteomics Grade
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥7500 BAEE units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Activité étrangère
Chymostrypsin <3 BTEE units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Rice, R.H., et al. 1977. Biochim Biophys Acta492, 316.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1