Documents
650277
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexen-1-yl-boronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
2-(1-Cyclohexenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCC2
InChI
1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h8H,5-7,9H2,1-4H3
Clé InChI
QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.0 °F
Point d'éclair (°C)
103.9 °C