613548
TMB, Insoluble
Synonyme(s) :
TMB, Insoluble, 3,3ʹ,5,5ʹ-Tetramethylbenzidine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
clearlight brown
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.